Få mere at vide
Aktivt kul, NORIT™ SA 2
Artikelnummer. 10626532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626532 250 g Glasflaske 250g
10775791 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10185293 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134372500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.72 DKK
    276.65 DKK / 250g
    Spare 30.07 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated charcoal,NORIT* SA 2
Navn note NORIT™ SA 2, Affarvning
Smeltepunkt 3652,0 °C
Farve Sort
Tab ved tørring 10% maks.
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Merck Index 15, 1807
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløseligt i organiske opløsningsmidler, opløseligt stof i HNO3: <=3%, Opløseligt stof i alkohol: <=0,5%
Formel vægt 12
Fysisk form Pulver