Få mere at vide
Aktivt kul, NORIT(R) GAC 1240, 12-40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10269043 1 kg Glasflaske 1kg
10463935 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10269043 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 395710010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Activated charcoal,NORIT* GAC 124
Smeltepunkt 3652.0°C
Farve Sort
Tab ved tørring 2% max. (as packed)
Maskestørrelse 12 mesh (min. 5%), 40 mesh (max. 4% max.)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 1807
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formel vægt 12
Fysisk form Granulært fast stof