Få mere at vide
Aktivt kul, NORIT(R) A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43758 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10419640
Brand: Thermo Scientific Acros 134342500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Activated charcoal,NORIT™ A SUPRA, C, CAS Number-7440-44-0, acticarbone, activated charcoal, anthrasorb, carbon-12, carbono, carbosieve, graphene, graphite, mineral, norit, 1kg, Passes Test, CHEBI:27594, Black, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15% max., 3652.0 deg.C, 15, 1807 | CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Surhed Passes Test
Smeltepunkt 3652.0°C
Farve Sort
Tab ved tørring 15% max.
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Merck Index 15, 1807
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formel vægt 12
Fysisk form Pulver