Få mere at vide
Aktivt kul, NORIT™ A SUPRA
Artikelnummer. 10289873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289873 1 kg Plast tromle 1kg
10419640 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289873 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.55 DKK
    1705.65 DKK / 1kg
    Spare 189.90 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Aktiveret charcoal,NORIT™ A SUPRA, C, CAS Nummer-7440-44-0, acticarbon, aktivt kul, anthrasorb, kulstof-12, carbono, carbosieve, grafen, grafit, mineral, norit, 1 kg, Består test, CHEBI:27594, Sort, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15% maks., 3652,0 grader. C, 15, 1807 | CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Surhed Bestå test
Smeltepunkt 3652,0 °C
Farve Sort
Tab ved tørring 15% maks.
Emballage Plast tromle
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 1807
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløseligt i organiske opløsningsmidler, opløseligt stof i HNO3: <=3%, Opløseligt stof i alkohol: <=0,5%
Formel vægt 12
Fysisk form Pulver