Få mere at vide
Activated Charcoal, Norit™ PK 3-5, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15672950 250 g Poly Bottle 250g
15662950 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15672950 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 292591250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-14 mesh, granular, Norit® PK 3-5
  • Norit is a registered trademark of Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn carbon
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated Charcoal
Smeltepunkt 3550°C
Farve Black
pH 6 to 9
Emballage Poly Bottle
Mængde 250 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 12.01g/mol
Grad Norit™ PK 3-5
Fysisk form Granules