Få mere at vide
Activated charcoal, iodinated
Artikelnummer. p-3593362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10751525
Brand: Thermo Scientific Acros 389472500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filter aid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn carbon
SMIL [C]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Activated charcoal
Farve Black
Emballage Glass bottle
Mængde 250 g
Merck Index 14, 1807
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 12
Procent renhed 5%, exact strength on the certificate of analysis
Fysisk form Thin Rods
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Activated charcoal, iodinated
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.