Få mere at vide
Activated charcoal, iodinated
Artikelnummer. 10751525 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10751525 250 g Glass bottle 250g
10360254 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751525 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389472500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filter aid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn carbon
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated charcoal
Farve Black
Emballage Glass bottle
Mængde 250 g
Merck Index 14, 1807
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 12
Procent renhed 5%, exact strength on the certificate of analysis
Fysisk form Thin Rods
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Activated charcoal, iodinated
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.