Få mere at vide
Aktivt kul, DARCO™ , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15612580 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15612580 1 kg 1kg
15622580 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15612580 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2422761KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DARCO™ , -100 mesh partikelstørrelse, pulver
  • DARCO er et registreret varemærke tilhørende Norit Amerika, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated Charcoal
Maskestørrelse −100mesh particle size
Mængde 1 kg
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 12.01g/mol
Grad DARCO