Beskrivelse
- DARCO is a registered trademark of Norit Americas, Inc.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Activated Charcoal |
| Smeltepunkt | 3550°C |
| Farve | Black |
| pH | 6 to 9 |
| Maskestørrelse | 4 to 12mesh |
| Emballage | Poly Bottle |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 12.01g/mol |
| Grad | DARCO |
| Vis mere |