Få mere at vide
Erlab Aktivt kul-filtrering ved ekstraktion - opløsningsmidler - Solis 1200
Artikelnummer. 18553756 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Filter
Artikelnummer. Produkttype
18553756 Filter
1 options
Artikelnummer. 18553756 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORT000350/AS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Filter til dit biologiske sikkerhedsskab.
  • Aktivt kul-filtrering ved udtrækning til din BSC
  • Typer kemikalier: Opløsningsmidler
  • Kompatibel model: BSC Solis 1200
Tekniske data
Produkttype Filter