Få mere at vide
Erlab Aktivt kul-filtrering ved ekstraktion - Syrer og opløsningsmidler - Solis 1500
Artikelnummer. 18895360 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Filter
Artikelnummer. Produkttype
18895360 Filter
1 options
Artikelnummer. 18895360 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORT000351/BE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Filter til dit biologiske sikkerhedsskab.
  • Aktivt kul-filtrering ved udtrækning til din BSC
  • Typer af kemikalier: Syrer og opløsningsmidler
  • Kompatibel model: BSC Solis 1500
Tekniske data
Produkttype Filter