Få mere at vide
Aktivt kul, granuleret ±3 mm, Chem-Lab
Artikelnummer. 11933325
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11933325 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11933325 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.1101.0500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Velegnet til adsorption af gasser og dampe. Aktivt kul, granuleret ±3 mm, Chem-Lab stammer normalt fra trækul og er granuleret til korn på cirka 3 mm i diameter.
Aktivt kul, også kaldet aktivt kul, er en form for kul, der er forarbejdet med små, lavvolumen porer, der øger overfladearealet til adsorption eller kemiske reaktioner. Granulært aktivt kul (GAC) har en relativt større partikelstørrelse (og dermed mindre ydre overfladeareal) sammenlignet med pulveriseret aktivt kul. GAC er velegnet til adsorption af gasser og dampe, fordi de diffunderer hurtigt. Granuleret kul bruges til vandbehandling, deodorisering og adskillelse af komponenter i flowsystemet og anvendes også i hurtigblandingsbassiner.
  • Ikke-opløselige stoffer i salpetersyre: <5%
  • Ikke-opløselige stoffer i vand: <2%
  • Tungmetaller som bly (Pb): <0,01%
  • Jern (Fe): <0,6%
  • Zink (Zn): <0,15%
  • Rester efter antændelse: <2% ved 600 °C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon
Fysisk form Fast stof
Smeltepunkt 3550 °C
Tæthed 1,8 til 2,1 g/cm3
Farve Sort
Mængde 500 g
CAS 7440-44-0
Partikelstørrelse ±3 mm
Molekylær formel C
Synonym Activated charcoal
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C]
IUPAC navn kulstof
Molekylvægt (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vægt 12.01g/mL