Få mere at vide
Ansell Edmont™ ActivArmr™ Workguard™ 43-216 Series Gul Aramid Fiber Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. 12679721 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
Pakningsstørrelse:
6 par
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12679721 10 6 par
1 options
Artikelnummer. 12679721 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 43216100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.30 DKK
    577.27 DKK / 6 par
    Spare 337.03 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kraftig specialhandske med høje niveauer af smeltet stænkmodstand.
  • Kraftig handske
  • Ideel til mange forskellige applikationer, der kræver termisk beskyttelse
  • Giver overlegen holdbarhed og god beskyttelse mod snit, punkteringer og afskrabninger
  • Certificeret som Kategori III-handske til beskyttelse mod høje temperaturer og er klassificeret med EN 407-ydelsesniveauerne 413X4X
  • Velegnet til et stort antal applikationer, der kræver varmebestandighed, herunder svejsning, betjening af maskiner og arbejde i miljøer med risiko for varme eller smeltet sprøjt
  • Med blød indvendig jersey palmeforing og bomuld denim manchet er behagelig at have på
  • Lavet af slidstærkt læder, kraftig handske er designet med håndfladeforstærkning for øget slidstyrke
  • Syninger er lavet i Kevlar™ Aramidfibre og er forstærket med stykker okselæder, denne konstruktion giver overlegen mekanisk beskyttelse
  • Holdbarhed og mekanisk beskyttelse
Applikationer:
  • Svejsning
  • På- og aflæsning med risiko for varme eller smeltesprøjt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Manchet materiale Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Neopren
Farve Gul
Latex fri Ja
Materiale Kohudslæder
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 10
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuldsjersey
Foring Lined
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Varme-, skære-, rive- og slidstyrke
Serie 43-216