Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ Vinter Monkey Grip™ 23-173 Heavy Duty PVC-belagte isolerede handsker
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Tekstureret PVC-vinylbelægning beskytter hænderne mod slid og giver vand-, olie- og fedtafvisning
- Belægningen forbliver blød og fleksibel under kolde forhold
- Skumisolering hjælper med at holde hænderne varme
- Forbedrede grebsegenskaber ved håndtering af tunge genstande
- Buede fingre og vingetommelfinger øger brugerkomforten
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Orange |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kraftige handsker |
| Størrelse | 11 |
| Vis mere |