Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ Vinter Monkey Grip™ 23-173 Heavy Duty PVC-belagte isolerede handsker
Artikelnummer. 12640782 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12640782 10 12 par
12650782 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12640782 Leverandør Ansell Leverandørnr. 23173100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Tekstureret PVC-belægning beskytter hænderne mod afskrabninger og giver vand-, olie- og fedtafvisning. Skumisolering forbliver fleksibel og hjælper med at holde hænderne varme i kolde applikationer.
  • Tekstureret PVC-vinylbelægning beskytter hænderne mod slid og giver vand-, olie- og fedtafvisning
  • Belægningen forbliver blød og fleksibel under kolde forhold
  • Skumisolering hjælper med at holde hænderne varme
  • Forbedrede grebsegenskaber ved håndtering af tunge genstande
  • Buede fingre og vingetommelfinger øger brugerkomforten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Klip og syet
Belægningsmateriale PVC
Farve Orange
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Hånd Bestemt
Materiale Polypropylen, PVC
Produkttype Kraftige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 3241B
Til brug med (applikation) Køleopbevaring, reparation af udstyr, metalfremstilling og oplagring
Handske manchet stil Sikkerhed
Greb design Tekstureret
Liner materiale Bomuld
Foring Foret
Serie 23-173