Få mere at vide
Ansell ActivArmr Handsker Klasse 0 - RIG014R
Artikelnummer. 17975152 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17975152 12
17888128 7
17898128 8
17808138 9
17868128 10
17878128 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17975152 Leverandør Ansell Leverandørnr. RIG014R120
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
ActivArmr Handsker Klasse 0 - RIG014R er holdbare elektriske beskyttelseshandsker, der sikrer sikkerhed og hverdagsbrug.
  • Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
  • Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
  • Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
  • Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
  • Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
  • Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Arc Flash Arc Rating af APC 1, Arc flash certificeret iht IEC 614821-2:2014 og ATSM F2675:2021 standarder
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, Ecovadis-mærke, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE-kategori ELECTRICAL, Kategori III, Arc Rating for APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Farve Rød
Hånd Bestemt
Materiale Naturgummi
Produkttype Elektrisk isolerende handsker
Størrelse 12
Til brug med (udstyr) Anvendelser med risiko for berøringsspænding Elektriske entreprenører Fremstilling og reparation af hybridmotorer Vedligeholdelse Reparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ) Reparation og vedligeholdelse af massetransport Strømvedligeholdelse, reparation og transmission Telekommunikationsreparation nær elektriske ledninger
Handske manchet stil Handske
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 360 mm
Spænding 1000 VAC, 1500 DC