Få mere at vide
Ansell ActivArmr Handsker Klasse 0 - RIG014R
Artikelnummer. 17888128 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17888128 7
17898128 8
17808138 9
17868128 10
17878128 11
17975152 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17888128 Leverandør Ansell Leverandørnr. RIG014R070
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ActivArmr Handsker Klasse 0 - RIG014R er holdbare elektriske beskyttelseshandsker, der sikrer sikkerhed og hverdagsbrug.
  • Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
  • Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
  • Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
  • Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
  • Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
  • Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Arc Flash Arc Rating af APC 1, Arc flash certificeret iht IEC 614821-2:2014 og ATSM F2675:2021 standarder
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, Ecovadis-mærke, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE-kategori ELECTRICAL, Kategori III, Arc Rating for APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Farve Rød
Hånd Bestemt
Materiale Naturgummi
Produkttype Elektrisk isolerende handsker
Størrelse 7
Til brug med (udstyr) Anvendelser med risiko for berøringsspænding Elektriske entreprenører Fremstilling og reparation af hybridmotorer Vedligeholdelse Reparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ) Reparation og vedligeholdelse af massetransport Strømvedligeholdelse, reparation og transmission Telekommunikationsreparation nær elektriske ledninger
Handske manchet stil Handske
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 360 mm
Spænding 1000 VAC, 1500 DC