Få mere at vide
Ansell ActivArmr Handsker Klasse 0 - RIG014R
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
Beskrivelse
- Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
- Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
- Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
- Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
- Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
- Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
Tekniske data
Tekniske data
| Arc Flash | Arc Rating af APC 1, Arc flash certificeret iht IEC 614821-2:2014 og ATSM F2675:2021 standarder |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-nummer, Ecovadis-mærke, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE-kategori ELECTRICAL, Kategori III, Arc Rating for APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel |
| Farve | Rød |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Elektrisk isolerende handsker |
| Størrelse | 11 |
| Til brug med (udstyr) | Anvendelser med risiko for berøringsspænding Elektriske entreprenører Fremstilling og reparation af hybridmotorer Vedligeholdelse Reparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ) Reparation og vedligeholdelse af massetransport Strømvedligeholdelse, reparation og transmission Telekommunikationsreparation nær elektriske ledninger |
| Handske manchet stil | Handske |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Vis mere |