Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ Elektriske beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17398172 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17398172 8
17388172 7
17308182 9
17318182 10
17328182 11
17338182 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17398172 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. RIG0011Y080
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Disse elektriske beskyttelseshandsker er ergonomisk designet med naturgummiisolering for sikkerhed og komfort hele dagen.
  • Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
  • Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
  • Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
  • Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
  • Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
  • Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Farve Gul
Hånd Specifikt
Materiale Natur latex gummi
Produkttype Klasse 00 Handsker
Størrelse 8
Til brug med (applikation) Anvendelser med risiko for berøringsspænding; Elektriske entreprenører; Fremstilling og reparation af hybridmotorer; Vedligeholdelsesreparationer og -operationer i alle industrielle miljøer (MRO ); Reparation og vedligeholdelse af massetransport; Vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm; Telecom reparation nær elektriske ledninger
Handske manchet stil Lige
Længde (engelsk) 14 tommer
Spænding 1000 V