Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 4, sorte, 18 tommer.
Artikelnummer. p-7228754 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
11
12
Artikelnummer. 17865611
Brand: Ansell RIG418B090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ActivArmr Elektriske isoleringshandsker giver den ultimative pasform, komfort og ydeevne for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
  • Performance Profil komfort
  • Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
  • Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
  • En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
  • Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
  • Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
  • Miljøvenlig
  • Proprietær dyppeproces
  • ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klasse 4
Farve Sort
Hånd Bestemt
Materiale Natur latex gummi
Produkttype Elektriske beskyttelseshandsker
Størrelse 9
Til brug med (applikation) Anvendelser med risiko for berøringsspænding, el-entreprenører, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Perler/rullet
Serie RIG418B
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 460 mm
Spænding 36000/54000