Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 3, sorte, 16 tommer.
Artikelnummer. 17855611 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17855611 11
17825611 8
17835611 9
17845611 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17855611 Leverandør Ansell Leverandørnr. RIG316B110
Forventet forsendelse: 28-12-2026
ActivArmr Elektriske isoleringshandsker giver den ultimative pasform, komfort og ydeevne for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
  • Performance Profil komfort
  • Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
  • Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
  • En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
  • Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
  • Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
  • Miljøvenlig
  • Proprietær dyppeproces
  • ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klasse 3
Farve Sort
Hånd Bestemt
Materiale Natur latex gummi
Produkttype Elektriske beskyttelseshandsker
Størrelse 11
Til brug med (applikation) Applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Perler/rullet
Serie RIG316B
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 410 mm
Spænding 26500/39750