Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 2, sorte, 14 tommer.
Artikelnummer. 17825601 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17825601 8
17835601 9
17845601 10
17855601 11
17865601 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17825601 Leverandør Ansell Leverandørnr. RIG214B080
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ActivArmr Elektriske isoleringshandsker giver den ultimative pasform, komfort og ydeevne for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
  • Performance Profil komfort
  • Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
  • Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
  • En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
  • Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
  • Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
  • Miljøvenlig
  • Proprietær dyppeproces
  • ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
  • Elektrisk handske klasse 2 tilbyder lysbuebeskyttelse klasse 2 i overensstemmelse med EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, kategori III, klasse 2
Farve Sort
Hånd Bestemt
Materiale Natur latex gummi
Produkttype Elektrisk isolerende handsker
Størrelse 8
Til brug med (applikation) Applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Perler/rullet
Serie RIG214B
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 360 mm
Spænding 17000/25500