Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 1, sorte, 14 tommer.
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Performance Profil komfort
- Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
- Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
- En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
- Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
- Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
- Miljøvenlig
- Proprietær dyppeproces
- ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klasse 1 |
| Farve | Sort |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Natur latex gummi |
| Produkttype | Elektriske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 12 |
| Til brug med (applikation) | Applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger |
| Handske manchet farve | Sort |
| Handske manchet stil | Perler/rullet |
| Serie | RIG114B |
| Vis mere |