Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker Klasse 00, RIG0011B
Artikelnummer. p-7244887 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
Artikelnummer. 17789347
Brand: Ansell RIG0011B090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ActivArmr Elektrisk isolerende handsker Klasse 00, RIG0011B er formsiddende elektriske sikkerhedshandsker, der tilbyder alsidig beskyttelse og holdbar komfort.
  • Øget holdbarhed og fleksibilitet: ActivArmr™ Elektriske isoleringshandsker Klasse 00 - RIG0011B er lavet af naturgummilatex, hvilket gør dem både holdbare og fleksible
  • Avanceret ergonomi: Disse elektrisk isolerede handsker’ hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre begrænser håndtræthed, når de bruges kontinuerligt
  • Forhøjet komfort: En rummelig, udstrakt manchet betyder disse lavspænding* elektriske handsker giver brugerne åndbar komfort
  • Specialiseret forsvar: De er lysbuecertificerede (APC 1 i kombination med 96-002 læderbeskyttere) og modstandsdygtige over for syre, ozon og meget lave temperaturer**
  • Arc flash certificeret iht IEC 614821-2:2014 og ASTM F2675:2021 standarder
  • Øget praktisk: På- og aftagning er forenklet ved deres glatte finish
  • Certificeret beskyttelse: Disse isolerede handsker opfylder også gældende CSA, NFPA og OSHA-standarder
  • *Spænding AC maksimalt 500 V (DC maksimum 750)
  • **Kategori A, Z og C henholdsvis
  • Til applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Arc Flash Niveau 1
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, PPE-kategori ELECTRIC, Kategori III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Arc Rating for APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Farve Sort
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Natur latex
Produkttype Handske
Størrelse 9
Til brug med (applikation) Til applikationer med risiko for berøringsspænding
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Lige
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 280 mm
Spænding 500 V