Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker Klasse 00, RIG0011B
Artikelnummer. 17799347 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17799347 10
17789347 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17799347 Leverandør Ansell Leverandørnr. RIG0011B100
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
ActivArmr Elektrisk isolerende handsker Klasse 00, RIG0011B er formsiddende elektriske sikkerhedshandsker, der tilbyder alsidig beskyttelse og holdbar komfort.
  • Øget holdbarhed og fleksibilitet: ActivArmr™ Elektriske isoleringshandsker Klasse 00 - RIG0011B er lavet af naturgummilatex, hvilket gør dem både holdbare og fleksible
  • Avanceret ergonomi: Disse elektrisk isolerede handsker’ hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre begrænser håndtræthed, når de bruges kontinuerligt
  • Forhøjet komfort: En rummelig, udstrakt manchet betyder disse lavspænding* elektriske handsker giver brugerne åndbar komfort
  • Specialiseret forsvar: De er lysbuecertificerede (APC 1 i kombination med 96-002 læderbeskyttere) og modstandsdygtige over for syre, ozon og meget lave temperaturer**
  • Arc flash certificeret iht IEC 614821-2:2014 og ASTM F2675:2021 standarder
  • Øget praktisk: På- og aftagning er forenklet ved deres glatte finish
  • Certificeret beskyttelse: Disse isolerede handsker opfylder også gældende CSA, NFPA og OSHA-standarder
  • *Spænding AC maksimalt 500 V (DC maksimum 750)
  • **Kategori A, Z og C henholdsvis
  • Til applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Arc Flash Niveau 1
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, PPE-kategori ELECTRIC, Kategori III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Arc Rating for APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Farve Sort
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Natur latex
Produkttype Handske
Størrelse 10
Til brug med (applikation) Til applikationer med risiko for berøringsspænding
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Lige
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 280 mm
Spænding 500 V