Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker Klasse 00, RIG0011B
Code produit 17789347 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Størrelse:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Størrelse
17789347 9
17799347 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17789347 Fournisseur Ansell Code fournisseur RIG0011B090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    781.10 DKK
    485.95 DKK / 1 par
    Spare 295.15 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ActivArmr Elektrisk isolerende handsker Klasse 00, RIG0011B er formsiddende elektriske sikkerhedshandsker, der tilbyder alsidig beskyttelse og holdbar komfort.
  • Øget holdbarhed og fleksibilitet: ActivArmr™ Elektriske isoleringshandsker Klasse 00 - RIG0011B er lavet af naturgummilatex, hvilket gør dem både holdbare og fleksible
  • Avanceret ergonomi: Disse elektrisk isolerede handsker’ hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre begrænser håndtræthed, når de bruges kontinuerligt
  • Forhøjet komfort: En rummelig, udstrakt manchet betyder disse lavspænding* elektriske handsker giver brugerne åndbar komfort
  • Specialiseret forsvar: De er lysbuecertificerede (APC 1 i kombination med 96-002 læderbeskyttere) og modstandsdygtige over for syre, ozon og meget lave temperaturer**
  • Arc flash certificeret iht IEC 614821-2:2014 og ASTM F2675:2021 standarder
  • Øget praktisk: På- og aftagning er forenklet ved deres glatte finish
  • Certificeret beskyttelse: Disse isolerede handsker opfylder også gældende CSA, NFPA og OSHA-standarder
  • *Spænding AC maksimalt 500 V (DC maksimum 750)
  • **Kategori A, Z og C henholdsvis
  • Til applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Arc Flash Niveau 1
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, PPE-kategori ELECTRIC, Kategori III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Arc Rating for APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Farve Sort
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Natur latex
Produkttype Handske
Størrelse 9
Til brug med (applikation) Til applikationer med risiko for berøringsspænding
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Lige
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 280 mm
Spænding 500 V
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.