Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 0, gule, 14 tommer.
ActivArmr Elektriske isoleringshandsker giver den ultimative pasform, komfort og ydeevne for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
690.00 DKK - 765.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klasse 0 |
---|---|
Farve | Gul |
Hånd | Bestemt |
Materiale | Natur latex gummi |
Produkttype | Elektrisk isolerende handsker |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17815581
|
Ansell
RIG014Y070 |
7 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17825581
|
Ansell
RIG014Y080 |
8 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17835581
|
Ansell
RIG014Y085 |
8.5 |
730.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17845581
|
Ansell
RIG014Y090 |
9 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17855581
|
Ansell
RIG014Y095 |
9.5 | ||||||||
17865581
|
Ansell
RIG014Y100 |
10 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17875581
|
Ansell
RIG014Y105 |
10.5 |
730.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17885581
|
Ansell
RIG014Y110 |
11 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17895581
|
Ansell
RIG014Y120 |
12 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Description
- Performance Profil komfort
- Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
- Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
- En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
- Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
- Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
- Miljøvenlig
- Proprietær dyppeproces
- ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
- Elektrisk handske klasse 0 tilbyder lysbuebeskyttelse klasse 1 i overensstemmelse med EN 61482-1-2
Specifications
CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klasse 0 | |
Bestemt | |
Elektrisk isolerende handsker | |
Gul | |
RIG014Y | |
360 mm |
Gul | |
Natur latex gummi | |
Applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger | |
Perler/rullet | |
14'' | |
1000/1500 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 0, gule, 14 tommer.