Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 0, gule, 14 tommer.
Artikelnummer. 17895581 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17895581 12
17815581 7
17825581 8
17835581 8.5
17845581 9
17855581 9.5
17865581 10
17875581 10.5
17885581 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17895581 Fournisseur Ansell Code fournisseur RIG014Y120
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ActivArmr Elektriske isoleringshandsker giver den ultimative pasform, komfort og ydeevne for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
  • Performance Profil komfort
  • Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
  • Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
  • En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
  • Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
  • Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
  • Miljøvenlig
  • Proprietær dyppeproces
  • ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
  • Elektrisk handske klasse 0 tilbyder lysbuebeskyttelse klasse 1 i overensstemmelse med EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klasse 0
Farve Gul
Hånd Bestemt
Materiale Natur latex gummi
Produkttype Elektrisk isolerende handsker
Størrelse 12
Til brug med (applikation) Applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Perler/rullet
Serie RIG014Y
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 360 mm
Spænding 1000/1500
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.