Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 0, gule, 14 tommer.
Artikelnummer. 17815581 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17815581 7
17825581 8
17835581 8.5
17845581 9
17855581 9.5
17865581 10
17875581 10.5
17885581 11
17895581 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17815581 Leverandør Ansell Leverandørnr. RIG014Y070
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ActivArmr Elektriske isoleringshandsker giver den ultimative pasform, komfort og ydeevne for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
  • Performance Profil komfort
  • Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
  • Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
  • En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
  • Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
  • Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
  • Miljøvenlig
  • Proprietær dyppeproces
  • ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
  • Elektrisk handske klasse 0 tilbyder lysbuebeskyttelse klasse 1 i overensstemmelse med EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klasse 0
Farve Gul
Hånd Bestemt
Materiale Natur latex gummi
Produkttype Elektrisk isolerende handsker
Størrelse 7
Til brug med (applikation) Applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Perler/rullet
Serie RIG014Y
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 360 mm
Spænding 1000/1500