Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Yellow, 11 in.
ActivArmr Electrical Insulating Gloves provide the ultimate fit, comfort and performance for electrical workers' safety and protection.
735.00 DKK
Specifications
Certifications/Compliance (Europe) CE Number, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, Class 0
Color Yellow
Hand Specific
Material Natural Latex Rubber
Product Type Electrical Protection Gloves
View More Specs
Products 9
Product Code Brand Size Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Size Price Quantity & Availability  
17835561
View Documents
Ansell
RIG011Y070
7
735.00 DKK
1 pair
Only null left
Estimated Shipment: 11-08-2025
Add to basket
17845561
View Documents
Ansell
RIG011Y080
8
735.00 DKK
1 pair
Only null left
Estimated Shipment: 11-08-2025
Add to basket
17855561
View Documents
Ansell
RIG011Y085
8.5
735.00 DKK
1 pair
Il en reste null
Estimated Shipment: 11-08-2025
Ajouter au panier
17865561
Afficher les documents
Ansell
RIG011Y090
9
735.00 DKK
1 pair
Il en reste null
Estimated Shipment: 11-08-2025
Ajouter au panier
17875561
Afficher les documents
Ansell
RIG011Y095
9.5
735.00 DKK
1 pair
Il en reste null
Estimated Shipment: 11-08-2025
Ajouter au panier
17885561
Afficher les documents
Ansell
RIG011Y100
10
735.00 DKK
1 pair
Il en reste null
Estimated Shipment: 11-08-2025
Ajouter au panier
17895561
Afficher les documents
Ansell
RIG011Y105
10.5
735.00 DKK
1 pair
Il en reste null
Estimated Shipment: 11-08-2025
Ajouter au panier
17805571
Afficher les documents
Ansell
RIG011Y110
11
735.00 DKK
1 pair
Il en reste null
Estimated Shipment: 11-08-2025
Ajouter au panier
17815571
Afficher les documents
Ansell
RIG011Y120
12
735.00 DKK
1 pair
Il en reste null
Estimated Shipment: 11-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Performance Profile comfort
  • Natural Rubber Latex for ultimate durability and flexibility
  • Ergonomically-designed hand at rest shape for less hand fatigue
  • Generous flared cuff allows room for clothing and improves ventilation
  • Case hardened finish provides smoother surface for easy donning and doffing performance and protection
  • Product meets all applicable NFPA, OSHA and CSA standards
  • Environmentally-Friendly
  • Proprietary dipping process
  • ISO 14001 certified manufacturing facility
  • Electrical Glove Class 0 offers arc flash protection Class 1 in accordance with EN 61482-1-2
Spécification
Spécification
CE Number, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, Class 0
Specific
Electrical Protection Gloves
Yellow
RIG011Y
280 mm
Yellow
Natural Latex Rubber
Applications with risk of touch voltage, Electrical Contractors, Hybrid engine manufacturing and repair, Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO), Mass Transit Repair and Maintenance, Power maintenance, repair and transmission, Telecom repair near electrical wires
Beaded/Rolled
11 in.
1000/1500
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Yellow, 11 in.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis