Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 97-681 PVC-coatede kuldebestandige vandtætte handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Beskrivelse
- PVC-skumbelægning giver greb og fleksibilitet i temperaturer ned til -25 C (-°15 °F)
- RIPEL™ Teknologien holder væsker ude for at holde hænderne tørre og varme
- To-lags design beskytter mod flydende og mekaniske risici, samtidig med at det giver varme og komfort
- Tynd nok til at håndtere små genstande, men beskyttende nok til barske miljøer
- Hjælper med at forhindre forfrysninger
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Blue |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Cold-resistant Gloves |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |