Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 97-681 PVC-coatede kuldebestandige vandtætte handsker
Artikelnummer. 15960147 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15960147 11 6 par
15930147 8 6 par
15940147 9 6 par
15950147 10 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15960147 Leverandør Ansell Leverandørnr. 97681110
Forventet forsendelse: 18-02-2027
En isolerende akryl liner kombineret med RIPEL™ Teknologi hjælper med at holde hænderne tørre og varme i længere tid. PVC-belægning forbedrer grebsevnen og forbliver fleksibel, selv under de koldeste forhold.
  • PVC-skumbelægning giver greb og fleksibilitet i temperaturer ned til -25 C (-°15 °F)
  • RIPEL™ Teknologien holder væsker ude for at holde hænderne tørre og varme
  • To-lags design beskytter mod flydende og mekaniske risici, samtidig med at det giver varme og komfort
  • Tynd nok til at håndtere små genstande, men beskyttende nok til barske miljøer
  • Hjælper med at forhindre forfrysninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Belægningsmateriale PVC
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Materiale Nylon
Produkttype Kuldebestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 2231B
Til brug med (applikation) Fødevareforarbejdning, infrastrukturvedligeholdelse og olie/gas
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Akryl
Serie ActivArmr™ 976-81
Temperatur (engelsk) Min -15 °F
Temperatur (metrisk) Min. -25 °C