Beskrivelse
- PVC-skumbelægning giver greb og fleksibilitet i temperaturer ned til -25 C (-°15 °F)
- RIPEL™ Teknologien holder væsker ude for at holde hænderne tørre og varme
- To-lags design beskytter mod flydende og mekaniske risici, samtidig med at det giver varme og komfort
- Tynd nok til at håndtere små genstande, men beskyttende nok til barske miljøer
- Hjælper med at forhindre forfrysninger
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Kuldebestandige handsker |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |