Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Artikelnummer. 15823427 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15823427 9 6 par
15803427 7 6 par
15813427 8 6 par
15863417 10 6 par
15873417 11 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15823427 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 97631090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.30 DKK
    417.11 DKK / 6 par
    Spare 251.19 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Føl alt andet end kulden
  • Højt niveau af fingerfærdighed
  • PVC-belægning forbliver mere fleksibel end konkurrencedygtig ved kolde temperaturer
  • Varm handske, der hjælper med at bekæmpe forfrysninger
  • Brancheledende kombination af komfort, varme og fingerfærdighed
  • Fødevaregodkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Materiale bagpå PVC, akryl, Nylon
Certificeringer/compliance EN388:2016/2231B, EN511/12X
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori III
Belagt område Palm belagt
Konstruktion Strikke
Manchet materiale PVC; Akryl; Nylon
Klip stil Newton
Oversigt Høj fingerfærdighed koldt vejr handske med fleksibel PVC dip. Handsken forbliver fleksibel ned til -25C
Belægningsmateriale PVC
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand Niveau B
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Palme dyppet
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Akryl, Nylon, Polypropylen, PVC
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker (medium-duty)
Størrelse 9
Sterilitet Ikke steril
Finger stil fulde fingre
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Strikhåndled med overkant bindestof
Greb design Ru
Liner materiale Nylon, akryl
Foring Strikfor
Model- 97-631
Emballagetype 1 par i en pose; 6 par i en masterbag; 6 masterbags i en karton
Punkteringsvurdering Niveau 1
Mængde 36 par
Serie ActivAmr-serien
Tear Rating 3
Dimensioner (L x B) 269 x 104 mm
Længde (engelsk) 269 mm
Bredde (metrisk) 104 mm
Vægt (metrisk) 49 g