Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Artikelnummer. 15813427 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Artikelnummer. 15813427
Brand: Ansell™ 97631080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Føl alt andet end kulden
  • Højt niveau af fingerfærdighed
  • PVC-belægning forbliver mere fleksibel end konkurrencedygtig ved kolde temperaturer
  • Varm handske, der hjælper med at bekæmpe forfrysninger
  • Brancheledende kombination af komfort, varme og fingerfærdighed
  • Fødevaregodkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå PVC, akryl, Nylon
Certificeringer/compliance EN388:2016/2231B, EN511/12X
Klassifikation Kategori III
Belagt område Palm belagt
Manchet materiale PVC; Akryl; Nylon
Klip stil Newton
Oversigt Høj fingerfærdighed koldt vejr handske med fleksibel PVC dip. Handsken forbliver fleksibel ned til -25C
Belægningsmateriale PVC
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand Niveau B
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Palme dyppet
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Acrylic
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker (medium-duty)
Størrelse 8
Sterilitet Ikke steril
Finger stil fulde fingre
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Strikhåndled med overkant bindestof
Liner materiale Nylon; Akryl
Foring Strikfor
Model- 97-631
Emballagetype 1 par i en pose; 6 par i en masterbag; 6 masterbags i en karton
Punkteringsvurdering Niveau 1
Mængde 36 par
Serie ActivAmr-serien
Tear Rating 3
Dimensioner (L x B) 262 x 100 mm
Længde (engelsk) 262 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Vægt (metrisk) 47 g