Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 97-100 Oilfield Service Gloves with Ansell Grip™ Technology
Shop alle Ansell produkterDescription
- Enhanced grip and protection from oil penetration to enhance productivity
- DuPont™ Aramid Fibers provide moderate cut resistance
- Hi-Vis design is ideal for low light job sites and applications
- Contact heat rated for protection against heated pipes and vessels
Spécification
Spécification
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Belægningsmateriale | Nitrile |
| Farve | Hi-vis Orange |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Specific |
| Materiale | Nylon |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 4242B |
| Handske manchet stil | Knit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?