Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 97-013 Middelvagt Hi-Viz™ Handsker med Intercept™ Teknologi
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Meget reflekterende ryg holder arbejdere sikre i dårlige synlighed og mørke omgivelser
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- 13-gauge liner giver øget komfort til hele dagen
- Åndbart stof minimerer sved sammenlignet med læder
- Ergonomisk design giver naturligt buet, afslappet pasform for at reducere håndtræthed
- Forbedrer grebet under våde og tørre forhold
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hi-vis Orange |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Multiaktivitetshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Vis mere |