Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 97-013 Middelvagt Hi-Viz™ Handsker med Intercept™ Teknologi
Artikelnummer. 16865260 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16865260 7 -
16875260 8 -
16885260 9 -
16895260 10 12 par
16805270 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16865260 Leverandør Ansell Leverandørnr. 97013070
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk designede handsker reducerer håndtræthed, mens meget synlige farver på håndryggen og håndfladen øger sikkerheden under dårlige lysforhold.
  • Meget reflekterende ryg holder arbejdere sikre i dårlige synlighed og mørke omgivelser
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • 13-gauge liner giver øget komfort til hele dagen
  • Åndbart stof minimerer sved sammenlignet med læder
  • Ergonomisk design giver naturligt buet, afslappet pasform for at reducere håndtræthed
  • Forbedrer grebet under våde og tørre forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hi-vis Orange
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Multi-activity Gloves
Størrelse 7
EN388 Standard 4X32B
Handske manchet stil Strikke
Serie 97-013
Garnmåler 13