Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 97-012 Generelt Formål Hi-Viz™ Handsker
Artikelnummer. 16855260 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16855260 11 12 par
16815260 7 -
16825260 8 12 par
16835260 9 -
16845260 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16855260 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 97012110
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Handskerne er konstrueret til at kombinere komfort hele dagen, fingerfærdighed, forbedret greb og beskyttelse. Specielt designet til at holde arbejdere sikre i miljøer med svag belysning eller dårlig sigtbarhed.
  • Høj synlighed på bagsiden af hånden og håndfladen øger sikkerheden
  • 15-gauge liner minimerer sved og tilbyder behageligt at have på hele dagen
  • Ergonomisk designede former giver naturligt buet, afslappet pasform for at reducere håndtræthed
  • Giver fingerfærdighed for evnen til at samle småting op
  • Forbedrer grebet under våde og tørre forhold
  • Silikone fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Hi-vis Orange
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Multi-activity Gloves
Størrelse 11
EN388 Standard 3131A
Serie 97-012
Garnmåler 15
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.