Description
- Høj synlighed på bagsiden af hånden og håndfladen øger sikkerheden
- 15-gauge liner minimerer sved og tilbyder behageligt at have på hele dagen
- Ergonomisk designede former giver naturligt buet, afslappet pasform for at reducere håndtræthed
- Giver fingerfærdighed for evnen til at samle småting op
- Forbedrer grebet under våde og tørre forhold
- Silikone fri
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Hi-vis Orange |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Multiaktivitetshandsker |
| Show More |