Beskrivelse
- Industriel medium duty handske
- 2-lags tilgang holder dine hænder varme under kolde forhold og holder hele systemet åndbart
- 3/4 nitrildip giver beskyttelse mod direkte vind, væske og kuldepåvirkning
- Sandy nitril finish sikrer sikkert greb i flere applikationer
- Blødt indre lag af akrylfrotte og nitrilbelægningen giver komfort og fingerfærdighed
- Ergonomisk designet form sikrer perfekt pasform og mindsker håndtræthed
- Kontrasterende sort belægning mod den lyse orange liner giver ekstra synlighed under svage eller dårlige lysforhold
Ansøgninger :
- Læsning af lastbiler og køretøjer
- Produktfragt, transport og levering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003, A1:2009 og EN 388:2003 |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Sort, Orange |
| Udvendig finish | 3/4 dyppet |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Industrielle handsker med mellemstor belastning |
| Størrelse | 11 |
| Temperatur (engelsk) Max. | -4 °F |
| Vis mere |