Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ 97-011 Series 3/4 dyppet Medium Duty Handsker
Artikelnummer. 15509210 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Artikelnummer. 15509210
Brand: Ansell™ 97011100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter arbejdere mod elementerne. Ansell ActivArmr™ 97-011 Series 97-011 Series 3/4 Dyppede Medium Duty Handsker holder dine hænder varme under kolde forhold, mens hele systemet holder åndbart.
  • Industriel medium duty handske
  • 2-lags tilgang holder dine hænder varme under kolde forhold og holder hele systemet åndbart
  • 3/4 nitrildip giver beskyttelse mod direkte vind, væske og kuldepåvirkning
  • Sandy nitril finish sikrer sikkert greb i flere applikationer
  • Blødt indre lag af akrylfrotte og nitrilbelægningen giver komfort og fingerfærdighed
  • Ergonomisk designet form sikrer perfekt pasform og mindsker håndtræthed
  • Kontrasterende sort belægning mod den lyse orange liner giver ekstra synlighed under svage eller dårlige lysforhold
Ansøgninger :
  • Læsning af lastbiler og køretøjer
  • Produktfragt, transport og levering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003, A1:2009 og EN 388:2003
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort, Orange
Udvendig finish 3/4 dyppet
Hånd Specific
Latex fri Nej
Materiale Nitril
Produkttype Industrielle handsker med mellemstor belastning
Størrelse 10
Temperatur (engelsk) Max. -4°F
Temperatur (metrisk) Maks -20°C
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Akryl polyester
Emballagetype 12 indersider i karton, 6 par i inderkarton
Modstandsdygtig overfor Nedskæringer
Serie 97-011
Længde (metrisk) 240 til 270 mm