Få mere at vide
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Fødevaresikre termiske isoleringshandsker med Micro-Dot Palm
Artikelnummer. 16825250 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
9
Artikelnummer. 16825250
Brand: ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm 78202070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sømløse strikhandsker med termisk akrylforing for at give komfort og varme i kolde eller kølede arbejdsmiljøer. Micro-dot coated håndflade øger slidstyrken og forbedrer grebet.
  • Ideel til at holde hænderne varme i fødevareforarbejdning og serviceapplikationer
  • Sømløs strikket, termisk akrylforing giver komfort og varme i kolde eller kølede arbejdsmiljøer
  • Ucoated liner kan bruges alene eller som en underhandske
  • Micro-dot belægning på håndfladen forbedrer grebet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale PVC
Farve Blå
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Materiale Acrylic
Produkttype Thermal Mechanic's Gloves
Størrelse 7
EN388 Standard 312XB
Til brug med (applikation) Fødevareforarbejdning
Liner materiale Akryl
Serie 78-202
Garnmåler 10