Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 78-102 Fødevaresikre varmeisolerende handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
9
Beskrivelse
- Ideel til at holde hænderne varme i fødevareforarbejdning og serviceapplikationer
- Sømløs strikket, termisk akrylforing giver komfort og varme i kolde eller kølede arbejdsmiljøer
- Ucoated liner kan bruges alene eller som en underhandske
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Uncoated |
| Farve | Blå |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Materiale | Acrylic |
| Produkttype | Thermal Mechanic's Gloves |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | 113XB |
| Til brug med (applikation) | Fødevareforarbejdning |
| Vis mere |