Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 43-217 TIG-svejsehandsker i gedeskind
Artikelnummer. 16895220 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
11
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16895220 9
16805230 10
16815230 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16895220 Leverandør Ansell Leverandørnr. 43217090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.80 DKK
    561.41 DKK / 6 par
    Spare 332.39 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Premium fuldnarvet gedeskind kombineret med para-aramid svejsede sømme sikrer holdbarhed under brug, samtidig med at den giver beskyttelse mod varme, flammer, gnister og svejsesprøjt.
  • Premium fuldnarvet gedeskind og sømmede sømme med para-aramidtråd sikrer holdbarhed under brug
  • 3-dimensionelt tommelfingerdesign øger i høj grad fin fingerfærdighed for præcis svejsekontrol
  • Lang delt okseskindsmanchet udvider beskyttelsen til underarmene
  • Giver beskyttelse mod varme, flammer, gnister og svejsesprøjt
  • Velegnet til TIG-svejsning samt slibning, lodning, metalfremstilling og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Manchet materiale Split okselæder
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Hånd Specifikt
Materiale Korn gedeskind læder
Produkttype MIG/TIG svejsehandsker
Størrelse 9
Stil Fuldhåndshandske
Temperatur (metrisk) Maks Kontaktvarme: Niveau 1 op til 100 °C
Til brug med (applikation) Automotive, Maskiner og Udstyr
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Handske
Serie ActivArmr™ 43-217
Længde (engelsk) 13,4''
Længde (metrisk) 34 cm