Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrilbelagte handsker med Ansell Grip™ Teknologi
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Ideel til hårde applikationer med en kombination af tre teknologier: Ansell Grip™ Technology, Fortix™ Teknologi og Ripel™ Teknologi
- Ansells unikke nitrilformulering er nu mere holdbar med patenteret Fortix™ Teknologi til at give modstand mod slibende og skarpe materialer
- Ansell Grip™ Teknologien forbedrer grebet i tørre, våde og olierede miljøer
- Fuld belægning med Ripel™ Teknologien giver en enestående barriere mod fedt og olie uden at nedbryde som læder eller bomuld
- Blødt polybomuldsfor giver en køligere følelse til hænderne
- Sikkerhedsmanchet forlænger beskyttelsen op ad håndleddet
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Polybomuld, Nitril |
| Produkttype | Kraftige nitrilhandsker |
| Vis mere |