Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrilbelagte handsker med Ansell Grip™ Teknologi
Artikelnummer. 16895190 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Artikelnummer. 16895190
Brand: Ansell 27905110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ny og forbedret nitrilbelægning er fleksibel og behagelig, samtidig med at den giver mekanisk beskyttelse. Ansell Grip™ Teknologi kræver mindre kraft på glatte genstande, reducerer håndtræthed og øger produktiviteten.
  • Ideel til hårde applikationer med en kombination af tre teknologier: Ansell Grip™ Technology, Fortix™ Teknologi og Ripel™ Teknologi
  • Ansells unikke nitrilformulering er nu mere holdbar med patenteret Fortix™ Teknologi til at give modstand mod slibende og skarpe materialer
  • Ansell Grip™ Teknologien forbedrer grebet i tørre, våde og olierede miljøer
  • Fuld belægning med Ripel™ Teknologien giver en enestående barriere mod fedt og olie uden at nedbryde som læder eller bomuld
  • Blødt polybomuldsfor giver en køligere følelse til hænderne
  • Sikkerhedsmanchet forlænger beskyttelsen op ad håndleddet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Polybomuld, Nitril
Produkttype Kraftige nitrilhandsker
Størrelse 11
EN388 Standard 4221C
Til brug med (applikation) Maskiner, udstyrsdrift, olieboring og vedligeholdelse
Handske manchet farve Neutral
Handske manchet stil Sikkerhed
Liner materiale Polybomuld
Serie 27-905