Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrilbelagte handsker med Ansell Grip™ Teknologi
Artikelnummer. 16875190 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Artikelnummer. 16875190
Brand: Ansell 27905090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ny og forbedret nitrilbelægning er fleksibel og behagelig, samtidig med at den giver mekanisk beskyttelse. Ansell Grip™ Teknologi kræver mindre kraft på glatte genstande, reducerer håndtræthed og øger produktiviteten.
  • Ideel til hårde applikationer med en kombination af tre teknologier: Ansell Grip™ Technology, Fortix™ Teknologi og Ripel™ Teknologi
  • Ansells unikke nitrilformulering er nu mere holdbar med patenteret Fortix™ Teknologi til at give modstand mod slibende og skarpe materialer
  • Ansell Grip™ Teknologien forbedrer grebet i tørre, våde og olierede miljøer
  • Fuld belægning med Ripel™ Teknologien giver en enestående barriere mod fedt og olie uden at nedbryde som læder eller bomuld
  • Blødt polybomuldsfor giver en køligere følelse til hænderne
  • Sikkerhedsmanchet forlænger beskyttelsen op ad håndleddet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Polybomuld, Nitril
Produkttype Kraftige nitrilhandsker
Størrelse 9
EN388 Standard 4221C
Til brug med (applikation) Maskiner, udstyrsdrift, olieboring og vedligeholdelse
Handske manchet farve Neutral
Handske manchet stil Sikkerhed
Liner materiale Polybomuld
Serie 27-905