Få mere at vide
Cytiva ActiSM flydende medium
Artikelnummer. 15842962
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15842962 1000 ml -
15825261 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15842962 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31040.02
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En kemisk defineret ADCF medium optimeret til højudbytte proteinproduktion. Designet til brug med ActiPro medium.
  • HyClone ActiSM cellekulturmediet er blevet formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i cellekulturprocesser ved brug af kinesisk hamster-ovarie (CHO ) cellelinjer.
  • Mediet er kemisk defineret, komponentfrit fra dyr (ADCF ), og optimeret til høj-udbytte proteinproduktion.
  • ActiSM Mediet indeholder ingen vækstfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, phenolrødt eller 2-mercaptoethanol, hvilket sikrer batch-to-batc
  • ActiSM medium er beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro medium og Cell Boost™ 7a og Cell Boost 7b tillæg som en del af ActiPro system af medier og tillæg designet med tilpasning og produktion for øje.
  • De ActiPro systemet er velegnet til generel biofremstilling med CHO cellelinjer såsom CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 og CHO-S .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 1000 ml
Format Flaske
Indhold og opbevaring 2 til 8° C, væk fra lys