Få mere at vide
(-)-Actinonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Actinonin |
| CAS | 13434-13-4 |
| Molekylær formel | C19 H35 N3 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Actinonin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35N3O5/c1-4-5-6-8-14(11-16(24)21-27)18(25)20-17(13(2)3)19(26)22-10-7-9-15(22)12-23/h13-15,17,23,27H,4-12H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,24) |
| SMIL | CCCCCC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCCC1CO |
| IUPAC navn | N'-hydroxy-N-[1-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-2-pentylbutanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.5 |
| Formel vægt | 385.2577 |